4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR957792-1G OR957792-5G
APOSOR957792-1GEA 97.9 EUR
APOSOR957792-1G APOSOR957792-5G
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18206146
CAS nummer: 149505-94-2