4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR957980-100MG OR957980-250MG
APOSOR957980-100MGEA 30.8 EUR
APOSOR957980-100MG APOSOR957980-250MG
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid 95+%
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231.043 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11977384
CAS nummer: 670256-21-0