N-Isopropylbenzenesulphonamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958001-1G OR958001-250MG
APOSOR958001-1GEA 166 EUR
APOSOR958001-1G APOSOR958001-250MG
N-Isopropylbenzenesulphonamide 95%
N-Isopropylbenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00591077
CAS nummer: 5339-69-5