3,6-Dimethylpicolinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958005-1G OR958005-250MG
APOSOR958005-1GEA 490 EUR
APOSOR958005-1G APOSOR958005-250MG
3,6-Dimethylpicolinic acid 95%
3,6-Dimethylpicolinic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12401109
CAS nummer: 83282-46-6