3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR958055-1G OR958055-250MG
APOSOR958055-1GEA 290 EUR
APOSOR958055-1G APOSOR958055-250MG
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid 95%
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid
Formule: C₇H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779366
CAS nummer: 58888-76-9