Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 3-(2,4-Dihydroxyphenyl)propionate, Methyl-3-(2,4-dihydroxy phenyl) propanoate
OR958061-1G OR958061-5G
APOSOR958061-1GEA 87.6 EUR
APOSOR958061-1G APOSOR958061-5G
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441070
CAS nummer: 17422-90-1