2,4-Bis(methylthio)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958110-1G OR958110-250MG
APOSOR958110-1GEA 77.5 EUR
APOSOR958110-1G APOSOR958110-250MG
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine 95%
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine
Formule: C₆H₈N₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18974850
CAS nummer: 5909-26-2