(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR958124-250MG OR958124-1G
APOSOR958124-250MGEA 243 EUR
APOSOR958124-250MG APOSOR958124-1G
(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀ClNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24435622
CAS nummer: 1956436-48-8