3-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958189-1G OR958189-250MG
APOSOR958189-1GEA 60 EUR
APOSOR958189-1G APOSOR958189-250MG
3-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
3-Amino-2-bromobenzonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185832
CAS nummer: 1166988-09-5