tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958229-1G OR958229-5G
APOSOR958229-1GEA 87.6 EUR
APOSOR958229-1G APOSOR958229-5G
tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate 97%
tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate
Formule: C₉H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09751786
CAS nummer: 109608-77-7