4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)-2-chloropyrimidine
OR958233-1G OR958233-250MG
APOSOR958233-1GEA 462 EUR
APOSOR958233-1G APOSOR958233-250MG
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine 95%
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine
Formule: C₈H₁₁ClN₂
MW: 170.639 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12402334
CAS nummer: 66522-06-3