N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N,N-Diethyl-m-nitroaniline
OR958268-1G OR958268-250MG
APOSOR958268-1GEA 180 EUR
APOSOR958268-1G APOSOR958268-250MG
N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
N,N-Diethyl-3-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024459
CAS nummer: 2216-16-2