4-Chloro-2-methylbenzofuro[3,2-d]pyrimidine ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958401-100MG OR958401-1G OR958401-250MG
APOSOR958401-100MGEA 239 EUR
APOSOR958401-100MG APOSOR958401-1G APOSOR958401-250MG
4-Chloro-2-methylbenzofuro[3,2-d]pyrimidine ≥98%
4-Chloro-2-methylbenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₁₁H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01202941
CAS nummer: 39786-40-8