4-(4-Nitrophenyl)but-3-en-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958451-1G OR958451-250MG
APOSOR958451-1GEA 263 EUR
APOSOR958451-1G APOSOR958451-250MG
4-(4-Nitrophenyl)but-3-en-2-one 95%
4-(4-Nitrophenyl)but-3-en-2-one
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661313
CAS nummer: 3490-37-7