5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-ol hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958464-1G OR958464-250MG
APOSOR958464-1GEA 811 EUR
APOSOR958464-1G APOSOR958464-250MG
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-ol hydrochloride 95%
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-ol hydrochloride
Formule: C₇H₉N₃O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16615181
CAS nummer: 1956321-99-5