1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958515-1G OR958515-250MG
APOSOR958515-1GEA 173 EUR
APOSOR958515-1G APOSOR958515-250MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₈H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16620377
CAS nummer: 149139-43-5