(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958581-1G OR958581-250MG OR958581-500MG
APOSOR958581-1GEA 789 EUR
APOSOR958581-1G APOSOR958581-250MG APOSOR958581-500MG
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formule: C₉H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09253729
CAS nummer: 100929-33-7