2-(2-Phenylethynyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958600-1G OR958600-250MG
APOSOR958600-1GEA 90.6 EUR
APOSOR958600-1G APOSOR958600-250MG
2-(2-Phenylethynyl)aniline 95%
2-(2-Phenylethynyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00168849
CAS nummer: 13141-38-3