1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958636-1G OR958636-250MG
APOSOR958636-1GEA 152 EUR
APOSOR958636-1G APOSOR958636-250MG
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one 95%
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one
Formule: C₁₃H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00087385
CAS nummer: 17429-36-6