(S)-b-Amino-3-methoxy-benzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958678-1G OR958678-250MG OR958678-500MG
APOSOR958678-1GEA 876 EUR
APOSOR958678-1G APOSOR958678-250MG APOSOR958678-500MG
(S)-b-Amino-3-methoxy-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-3-methoxy-benzeneethanol
Formule: C₉H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09253686
CAS nummer: 1213016-49-9