Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR958889-1G OR958889-250MG OR958889-5G
APOSOR958889-1GEA 33.7 EUR
APOSOR958889-1G APOSOR958889-250MG APOSOR958889-5G
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate
Formule: C₉H₉BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03407826
CAS nummer: 874779-56-3