Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958922-1G OR958922-250MG
APOSOR958922-1GEA 636 EUR
APOSOR958922-1G APOSOR958922-250MG
Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate 95%
Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate
Formule: C₉H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24134929
CAS nummer: 136823-41-1