3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR958993-100MG OR958993-250MG
APOSOR958993-100MGEA 193 EUR
APOSOR958993-100MG APOSOR958993-250MG
3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
3-Chloro-1,8-naphthyridine
Formule: C₈H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08235028
CAS nummer: 35170-93-5