(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959050-1G OR959050-250MG OR959050-5G
APOSOR959050-1GEA 239 EUR
APOSOR959050-1G APOSOR959050-250MG APOSOR959050-5G
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine
Formule: C₆H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11046128
CAS nummer: 188637-75-4