2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959108-1G OR959108-250MG
APOSOR959108-1GEA 232 EUR
APOSOR959108-1G APOSOR959108-250MG
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile 95%
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile
Formule: C₆H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878518
CAS nummer: 16858-56-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable