(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959135-1G OR959135-250MG OR959135-500MG
APOSOR959135-1GEA 876 EUR
APOSOR959135-1G APOSOR959135-250MG APOSOR959135-500MG
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol
Formule: C₈H₁₀BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09253670
CAS nummer: 209963-04-2