2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959238-1G OR959238-250MG
APOSOR959238-1GEA 99.3 EUR
APOSOR959238-1G APOSOR959238-250MG
2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione 95%
2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09033549
CAS nummer: 6668-24-2