2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959297-1G OR959297-250MG
APOSOR959297-1GEA 359 EUR
APOSOR959297-1G APOSOR959297-250MG
2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
2-Cyano-2-methylacetic acid
Formule: C₄H₅NO₂
Kookpunt: 115…117 °C (2 mm Hg)
Smeltpunt: 35…36 °C
Dichtheid: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14544816
CAS nummer: 632-07-5
UN: 3265
ADR: 8,II