(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR959303-100MG OR959303-250MG
APOSOR959303-100MGEA 33.7 EUR
APOSOR959303-100MG APOSOR959303-250MG
(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride 97%
(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂O·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954306
CAS nummer: 1217482-26-2