1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR959336-1G OR959336-5G
APOSOR959336-1GEA 22 EUR
APOSOR959336-1G APOSOR959336-5G
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₁N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18425906
CAS nummer: 1264097-17-7