3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR959373-100MG OR959373-250MG
APOSOR959373-100MGEA 132 EUR
APOSOR959373-100MG APOSOR959373-250MG
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
Formule: C₅H₉NO·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13193583
CAS nummer: 693248-55-4