Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959377-1G OR959377-5G
APOSOR959377-1GEA 292 EUR
APOSOR959377-1G APOSOR959377-5G
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204418
CAS nummer: 83751-12-6