3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959396-1G OR959396-250MG
APOSOR959396-1GEA 351 EUR
APOSOR959396-1G APOSOR959396-250MG
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16883065
CAS nummer: 58236-72-9