2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959397-1G OR959397-25G OR959397-5G
APOSOR959397-1GEA 146 EUR
APOSOR959397-1G APOSOR959397-25G APOSOR959397-5G
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₄Cl₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20529523
CAS nummer: 53939-29-0