3,6-Dicyanopicoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959412-1G OR959412-250MG
APOSOR959412-1GEA 366 EUR
APOSOR959412-1G APOSOR959412-250MG
3,6-Dicyanopicoline 97%
3,6-Dicyanopicoline
Formule: C₈H₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20529525
CAS nummer: 1352318-05-8