N-Cyclopropyl 4-chloropicolinamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959440-1G OR959440-5G
APOSOR959440-1GEA 220 EUR
APOSOR959440-1G APOSOR959440-5G
N-Cyclopropyl 4-chloropicolinamide 98%
N-Cyclopropyl 4-chloropicolinamide
Formule: C₉H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10663418
CAS nummer: 1090815-16-9