N-Ethyl 4-chloropicolinamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959441-10G OR959441-1G OR959441-5G
APOSOR959441-10GEA 760 EUR
APOSOR959441-10G APOSOR959441-1G APOSOR959441-5G
N-Ethyl 4-chloropicolinamide 98%
N-Ethyl 4-chloropicolinamide
Formule: C₈H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08705738
CAS nummer: 604813-07-2