2-Methoxy-5-phenylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959445-1G OR959445-250MG
APOSOR959445-1GEA 858 EUR
APOSOR959445-1G APOSOR959445-250MG
2-Methoxy-5-phenylpyridine 95%
2-Methoxy-5-phenylpyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044373
CAS nummer: 53698-47-8