5-Bromo-2-methylnicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR959451-1G OR959451-5G
APOSOR959451-1GEA 0 EUR
APOSOR959451-1G APOSOR959451-5G
5-Bromo-2-methylnicotinic acid 95%
5-Bromo-2-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11557230
CAS nummer: 351003-02-6