2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR959457-1G OR959457-25G OR959457-5G
APOSOR959457-1GEA 86.7 EUR
APOSOR959457-1G APOSOR959457-25G APOSOR959457-5G
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11846275
CAS nummer: 885267-40-3