7,8-Dimethylquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959482-1G OR959482-5G
APOSOR959482-1GEA 271 EUR
APOSOR959482-1G APOSOR959482-5G
7,8-Dimethylquinoline 98%
7,8-Dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18448797
CAS nummer: 20668-35-3