N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959493-1G OR959493-5G
APOSOR959493-1GEA 220 EUR
APOSOR959493-1G APOSOR959493-5G
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine
Formule: C₈H₁₂ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09753659
CAS nummer: 876521-19-6