2-(Isobutylcarbonyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959515-10G OR959515-1G OR959515-5G
APOSOR959515-10GEA 935 EUR
APOSOR959515-10G APOSOR959515-1G APOSOR959515-5G
2-(Isobutylcarbonyl)pyridine 98%
2-(Isobutylcarbonyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07699213
CAS nummer: 6952-53-0