(3R-Cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959522-10G OR959522-25G OR959522-5G
APOSOR959522-10GEA 87.6 EUR
APOSOR959522-10G APOSOR959522-25G APOSOR959522-5G
(3R-Cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
(3R-Cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Formule: C₆H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082566
CAS nummer: 13076-17-0