2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959528-1G OR959528-5G
APOSOR959528-1GEA 271 EUR
APOSOR959528-1G APOSOR959528-5G
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-amine 98%
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-amine
Formule: C₈H₁₂N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16103673
CAS nummer: 33851-99-9