N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959529-1G OR959529-25G OR959529-5G
APOSOR959529-1GEA 54.1 EUR
APOSOR959529-1G APOSOR959529-25G APOSOR959529-5G
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine
Formule: C₇H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023450
CAS nummer: 2554-75-8