5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959568-1G OR959568-5G
APOSOR959568-1GEA 122 EUR
APOSOR959568-1G APOSOR959568-5G
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formule: C₈H₈N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463622
CAS nummer: 18593-44-7