3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959592-1G OR959592-5G
APOSOR959592-1GEA 220 EUR
APOSOR959592-1G APOSOR959592-5G
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine 98%
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine
Formule: C₇H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16610601
CAS nummer: 1227593-97-6