4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959599-1G OR959599-250MG
APOSOR959599-1GEA 695 EUR
APOSOR959599-1G APOSOR959599-250MG
4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
4-Methoxy-3-methylpyridine
Formule: C₇H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06253896
CAS nummer: 96609-78-8