1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959601-1G OR959601-250MG
APOSOR959601-1GEA 555 EUR
APOSOR959601-1G APOSOR959601-250MG
1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 96%
1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697709
CAS nummer: 325796-84-7